608114
L-Proline-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N, L-Proline-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?