604801
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?