492868
L-Tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?