658898
Fmoc-Tyr (t-Bu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
153-156 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
WGK 3