Documenti fondamentali
489808
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6D4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -12°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[H][C@](N)(Cc1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D
OUYCCCASQSFEME-FCDGGRDXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)