Documenti fondamentali
485918
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O.[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1,6+1;
RBMGJIZCEWRQES-SQHSRYIDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)