578622
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-15N, L-Isoleucine-15N, Fmoc derivative
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)