Documenti fondamentali
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Peso molecolare:
125.17
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Confezionamento
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)