Documenti fondamentali
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D5H25O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Punto di fusione
-54--53 °C (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)