30089
L-cisteina
≥98.5% (RT), suitable for HPLC, BioUltra
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-cisteina, BioUltra, ≥98.5% (RT)
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (RT)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.2
Stringa SMILE
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.