W326305
L-cisteina
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W326305-100G | 4061837528651 |
W326305-1KG | 4061835566839 |
W326305-5KG | 4061834397441 |
W326305-SAMPLE | 4061835566846 |