Documenti fondamentali
490245
Sigma-Aldrich
Methane-d4
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD4
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Confezionamento
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di controllo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Propane-d8 99 atom % D
Sigma-Aldrich
490601
Propane-d8
Methane-13C 99.5 atom % 13C
Sigma-Aldrich
603376
Methane-13C
Methane Messer® CANGas, 99.995%
Sigma-Aldrich
769126
Methane
Oxygen-18O2 99 atom % 18O, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
602892
Oxygen-18O2
Cylinder lecture bottle, carbon steel, 3/8 in. NPT
Sigma-Aldrich
Y906581
Cylinder
Ethylene-d4 99 atom % D
Sigma-Aldrich
422851
Ethylene-d4