769126
Methane
Messer® CANGas, 99.995%
Sinonimo/i:
Methane gas
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Saggio
99.995%
Stato
gas
Temp. autoaccensione
998 °F
Limite di esplosione
15 %
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Densità
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methane is a colourless, odourless, and flammable gas that is lighter than air. Methane is used as a fuel for power generation in gas turbines and steam boilers; household cooking and heating, and for vehicles (compressed natural gas, CNG). It is also a feedstock of choice for production of hydrogen, carbon monoxide, methanol, acetic acid, and myriad organic compounds. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Caratteristiche e vantaggi
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?