Documenti fondamentali
768995
Sigma-Aldrich
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Sinonimo/i:
Helium gas
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
He
Numero CAS:
Peso molecolare:
4.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
0.14 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Saggio
99.999%
Stato
gas
P. ebollizione
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
Punto di fusione
-272.2 °C (lit.)
Stringa SMILE
[He]
InChI
1S/He
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Helium is a colourless and odourless rare gas that is much lighter than air. Application areas include leak detection, aeronautics, metallurgy, laser welding and technology, and meteorology (weather balloons). Helium is also used as a shielding gas, reactor cooling gas, carrier gas for gas chromatography, and cooling gas for production of optical fibres. It is also a filling gas for air bags and is a component of diving mixtures. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Prodotti consigliati
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
768995-1L4061838091727
768995-500ML4061838233226