Z742377
CANgas inner adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione generale
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
Altre note
Product is currently only available to our customers in Europe
Note legali
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)