613886
Methane-d4
99 atom % D, 99.99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD4
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99.99% (CP)
Stato
gas
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)