419672
Maltodextrin
Sinonimo/i:
MLD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Descrizione
dextrose equivalent 4.0 - 7.0
Stato
powder
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
419672-100G | 4061832092492 |
419672-500G | 4061832092546 |