Polimeri biomedicali
I polimeri sono una importante classe di materiali che possono essere ingegnerizzati per interagire specificamente con sistemi biologici per finalità terapeutiche o diagnostiche. La composizione molecolare e l’architettura dei polimeri possono essere modulate per accrescere a seconda delle proprie necessità, proprietà come la biodegradabilità, la biocompatibilità e la resistenza meccanica. La nostra ampia gamma di biopolimeri di origine naturale e sintetica comprende:
Polimeri biodegradabili
I polimeri biodegradabili sono una speciale categoria di biopolimeri che possono essere degradati per idrolisi o per via enzimatica per dar luogo a sottoprodotti naturali, quali acqua, gas, biomassa e sali inorganici. I polimeri biodegradabili sono comunemente impiegati nella veicolazione a rilascio controllato/prolungato di farmaci, nell’ingegneria tissutale e negli impianti protesici temporanei. Disponiamo di polimeri degradabili adatti allo scopo in un ampio range di pesi molecolari e velocità di degradazione.
Polimeri naturali
I polimeri naturali sono polimeri che derivano da una fonte naturale e possono poi subire o meno modificazioni chimiche. I polimeri naturali e i loro derivati sono biodegradabili e biocompatibili. In genere, si degradano con una velocità che è inversamente proporzionale all’entità delle modificazioni chimiche cui sono stati sottoposti. La nostra assortita selezione di polimeri naturali include le gelatine, il collagene, la cellulosa, l’amido, la lignina, la chitina e il chitosano, oltre a numerosi polisaccaridi, pronti per un’ampia gamma di applicazioni.
Copolimeri a blocchi
I copolimeri a blocchi vengono sottoposti a micro-separazione di fase e, all’equilibrio, danno origine a morfologie ordinate. La morfologia assunta può essere micellare, sferica, cilindrica, lamellare, o caratterizzata da motivi superficiali. I copolimeri a blocchi con una distribuzione della lunghezza delle catene particolarmente ampia vengono impiegati come surfattanti o detergenti e si rivelano utili nella chimica sol-gel e in applicazioni di drug delivery.
Molecole dendritiche
Proponiamo un assortito catalogo di molecole dendritiche: i dendrimeri, i dendroni e le molecole dendritiche lineari costituiscono una famiglia di macromolecole sintetiche dotate di numerose ramificazioni e quindi di un ampio numero di gruppi periferici. Hanno dimensioni che non superano la scala nanometrica e sono quindi candidati ideali per un impiego nell’ambito del drug delivery o delle tecniche di trasfezione genica.
Products
Letteratura sui prodotti
Articolo: Polimeri biodegradabili RESOMER® per la ricerca su possibili applicazioni medicali
Articolo: Termogelazione di copolimeri a blocchi PLGA-PEG-PLGA
Articolo: Scaffold dendritici in poliestere per scopi di drug delivery
Articolo: Progettazione di polimeri a base di NIPAM sensibili a temperatura e pH