Documenti fondamentali
391662
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheylamine
95%
Sinonimo/i:
(+)-Isopinocampheylamine, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]22/D +44°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
90 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@@H](N)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
VPTSZLVPZCTAHZ-KZVJFYERSA-N
Applicazioni
(1S,2S,3S,5R)-(+)-isopinocampheylamine is a primary bicyclic amine with potent M2 ion channel inhibitor ability similar to that of amantadine, making it a promising candidate for developing anti-influenza agents.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Discovery of highly potent agents against influenza A virus.
Zhao X, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 46(1), 52-57 (2011)
Identification of hits as matrix-2 protein inhibitors through the focused screening of a small primary amine library.
Hu W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(9), 3831-3834 (2010)
New strategy for high throughput screening of anti-influenza virus M2 ion channel inhibitors.
Li C, et al.
Current Pharmaceutical Design, 19(28), 5146-5155 (2013)