Documenti fondamentali
336505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Beilstein:
2935070
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
Purezza ottica
ee: 95% (GLC)
P. ebollizione
177-178 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine mainly used as a resolving agent for racemic compounds.
Applicazioni
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the preparation of a chiral calix[4]arene Schiff base derivatives with potential enantioselective recognition ability towards amines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A practical synthesis of C2-symmetric chiral binaphthyl ketone catalyst.
Seki M, et al.
Synthesis, 2000(12), 1677-1680 (2000)
Chiral Schiff base derivatives of calix [4] arene: synthesis and complexation studies with chiral and achiral amines.
Durmaz M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2322-2327 (2006)