359939
(R)-(+)-Bornylamine
97%
Sinonimo/i:
(+)-Bornanamine, endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +44°, c = 0.5 in ethanol
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?