205354
(Chloromethyl)trimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
(Trimethylsilyl)methyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
~25 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation