Documenti fondamentali
347094
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.74
Beilstein:
2935991
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.520 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)