Key Documents
391654
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheylamine
95%
Sinonimo/i:
(−)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]21/D −42°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. eboll.
90 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@H](N)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Wenhui Hu et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3831-3834 (2010-04-17)
Although amantadine derivatives are the only M2 drugs for influenza virus A, their use is limited in the U.S. because of drug resistance. Here we report the identification of multiple M2 inhibitors that were rapidly generated through focused screening of