364002
(1S,2S)-(−)-1,2-Diphenylethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-(−)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
364002-100MG | |
364002-500MG | 4061833038000 |