684031
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(1S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D -84.0°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
202-207 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N4O4.2ClH/c15-13(9-1-5-11(6-2-9)17(19)20)14(16)10-3-7-12(8-4-10)18(21)22;;/h1-8,13-14H,15-16H2;2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis