685879
(1S,2S)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine
95%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D -65°, c = 0.2 in chloroform
Punto di fusione
157-162 °C
Stringa SMILE
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H16N2O2/c15-13(9-5-1-3-7-11(9)17)14(16)10-6-2-4-8-12(10)18/h1-8,13-14,17-18H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
MRNPLGLZBUDMRE-KBPBESRZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material for the synthesis of Schiff base complexes of gold(III), bearing potent anticancer activity.
- As a stereoinductor in the synthesis of quinoline and isoquinoline based 1,2-diamines; that are employed as catalysts in the preparation of warfarin and coumachlor in water.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articoli
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis