Documenti fondamentali
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
126 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)