Key Documents
D99250
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
95%
Sinonimo/i:
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal, NSC 407851, NSC 77101
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.26
Beilstein:
1785614
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. eboll.
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
  • Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
  • α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
  • Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)