T79758
Trimethyl phosphonoacetate
98%
Sinonimo/i:
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
118 °C/0.85 mmHg (lit.)
265-268 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
- Organocatalytic oxa-Michael reactions
- Prenylation and geranylation of oxindoles
- Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?