Documenti fondamentali
174653
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-phosphonopropionate
98%
Sinonimo/i:
2-(Diethoxyphosphoryl)propionic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.22
Beilstein:
1786994
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphonate
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
  • Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
  • Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
  • Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
This Wittig-Horner reagent condenses with a wide variety of aldehydes and ketones to form acrylates.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthetic Communications, 21, 17-17 (1991)
Tetrahedron, 48, 10327-10327 (1992)