362808
Reagent Alcohol
≥89% (GC), reagent grade, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Denatured ethanol, Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Reagent Alcohol, reagent grade
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Saggio
≥89% (GC)
Stato
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
100%
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
applicazioni
sample preservation
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
- Solvent for cytofluorimetric analysis
- Antimicrobial and disinfectant agent
- Cleaning
- Purification
- General Chemical Syntheses
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Ricambio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
362808-1L | 4061831824865 |
362808-200L-P1 | 4061838161574 |
362808-4L | 4061831824872 |