676829
Reagent Alcohol
anhydrous, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.005% water
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Stato
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
100%
Impurezze
≤0.005% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Microfluidically Assisted Synthesis of Calcium Carbonate Submicron Particles with Improved Loading Properties: Research on microfluidically synthesized calcium carbonate submicron particles shows enhanced loading properties, offering potential advancements in drug delivery systems and other nanotechnology applications (Ermakov AV, et al., 2023).
- Recent Developments in CaCO3 Nano-Drug Delivery Systems: Advancing Biomedicine in Tumor Diagnosis and Treatment: A review focusing on recent advancements in the development of calcium carbonate-based nano-drug delivery systems, which have significant potential to improve tumor diagnosis and therapy (Lin C, et al., 2024).
Componenti
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?