459836
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
Sinonimo/i:
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 %
Disponibilità
not available in (Sales restictions may apply)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
200 proof
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
P. ebollizione
78.3 °C
Punto di fusione
-114 °C
Densità
0.789 g/mL at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a solvent for lovastatin.
- as a solvent during the synthesis of (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
- to fix tissue sections on a slide during laser capture microdissection (LCM).
Confezionamento
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Prodotti correlati
Ricambio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.
The GenElute Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.