Key Documents
279544
Sigma-Aldrich
1-propanolo
anhydrous, 99.7%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
1098242
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Propanol may be used as a starting material in the vapour-phase synthesis of 2-propylphenol and 3-pentanone over CeO2-MgO and CeO2-Fe2O3 catalysts, respectively. It may also be used as a solvent for the palladium catalyzed cross-coupling of boronic acids with aryl halides to form biaryls.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Propanolo anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-Propanolo
1-propanolo natural, &#8805;98%, FG
Sigma-Aldrich
W292826
1-propanolo
1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.01024
1-Propanol
o-Xylene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08697
o-Xylene
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys., 107, 1086-1093 (1997)