Documenti fondamentali
5.89585
Sigma-Aldrich
1-propanolo
anhydrous, 99.7%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
1098242
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.7%
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup