Documenti fondamentali
402893-M
Sigma-Aldrich
1-propanolo
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
1098242
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
water: soluble
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Propanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
  • Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
  • Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion