Z677396
Dermatril™ P nitrile gloves
size L
Sinonimo/i:
Dermatril P Gloves, Laboratory Nitrile Gloves, Nitrile Laboratory Gloves, disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue gloves
blue nitrile
Misura
L
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
Produttore/marchio commerciale
KCL 743
Lungh. × spessore
270 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Caratteristiche e vantaggi
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)