793175
Reagent Alcohol
ACS reagent
Sinonimo/i:
Laboratory Grade Ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Stato
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
100%
94-96 % (v/v) (methanol SDA 3A 200 proof)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.2% water
water
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Imposte e licenze
Sales restrictions may apply
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Componenti
Altre note
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
Ricambio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)