Documenti fondamentali
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphorsulfonylimine
99%
Sinonimo/i:
(1S)-(−)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide, (3aS)-(−)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.30
Beilstein:
85296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
228-230 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)