282146
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid
98%
Sinonimo/i:
(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −21°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
198 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?