147923
Camphor-10-sulfonic acid (β)
98%
Sinonimo/i:
CSA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
203-206 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- It can be used in a catalytic amount to protect hydroxyl groups as tetrahydropyranyl (THP) ethers using dihydropyran.
- It also catalyzes the protection of ketones as ketals.
- It is a useful catalyst for the intramolecular ring opening of epoxides.
- CSA can also be used to catalyze nucleophile-promoted alkyne-iminium cyclization in the total synthesis of pumiliotoxin A.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)