Documenti fondamentali
245208
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzenesulfonic acid
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
95%
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5331 (lit.)
Densità
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Ethylbenzenesulfonic acid was used to dope high conducting polypyrrole thin films.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)