434574
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~1,000,000, powder
Sinonimo/i:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
average Mw ~1,000,000
Viscosità
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Punto di fusione
450 °C (dec.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.