561223
Poli(4-stirenesolfonato acido)
Mw ~75,000, 18 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PSS
About This Item
Prodotti consigliati
PM
Mw ~75,000
Livello qualitativo
Concentrazione
18 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3718
pH
1.55 (25 °C)
Viscosità
20 cP(25 °C, Brookfield) (20 rpm)
Solubilità
H2O: soluble
ethanol: soluble
lower glycols: soluble
methanol: soluble
Densità
1.11 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S.Ca/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+2/p-1
IJBYVKWTVVYTPL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
561223-100G | 4061832583488 |
561223-500G | 4061832583495 |