Key Documents
57348-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinonimo/i:
StableFlex FIBRA SPME 2 CM PK3,50/30 UM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
product name
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex
Materiali
StableFlex fiber
notched gray hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
2 cm
Gruppo funzionale matrice
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Composti odorosi
Altre note
L′aspetto può variare. Sulla fibra possono comparire dei punti più scuri, che non avranno alcun effetto sulle prestazioni.
Nota a piè di pagina
Rivestimento legato a un nucleo interno di silice fusa flessibile, con il risultato di un rivestimento più adatto su una fibra meno fragile. Può esserci una leggera differenza nella selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un nucleo interno di silice fusa standard. L′assemblaggio di fibre da 2 cm non contiene molle.
Note legali
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Devin L Maurer et al.
Scientific reports, 9(1), 12103-12103 (2019-08-23)
The primary hurdle for diagnosis of some diseases is the long incubation required to culture and confirm the presence of bacteria. The concept of using microbial VOCs as "signature markers" could provide a faster and noninvasive diagnosis. Finding biomarkers is
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1240, 59-68 (2012-05-01)
A method for analysis of a wide range of odor compounds in aqueous samples at sub-ng mL⁻¹ to μg mL⁻¹ levels was developed by full evaporation dynamic headspace (FEDHS) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Compared to conventional DHS and headspace