Microestrazione in fase solida (SPME)
La microestrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di preparazione del campione versatile che non richiede l'uso di solventi. Sfruttando il principio di adsorbimento/assorbimento e desorbimento, utilizza una fibra rivestita con una fase estraente per concentrare gli analiti di un campione e combina in un solo passaggio il campionamento, l’isolamento e l’arricchimento di un analita. La SPME è ampiamente utilizzata per il campionamento di composti volatili ambientali, di alimenti e bevande, aromi e fragranze, di campioni farmaceutici e di indagini forensi e tossicologiche.
Risorse sui prodotti
Guida alla scelta delle fibre SPME Supelco
The use of SPME-GC/MS to determine the best packaging material for preventing light-induced off-flavors in milk
Campionamento robusto e riproducibile mediante la microestrazione in fase solida (SPME) utilizzando fibre con anima in nititol
Brochure: SPME for GC Analysis
Brochure: Supel™ BioSPME 96-Pin Devices
Products
Fibre SPME intelligenti
A vantaggio di risultati accurati, affidabili e riproducibili, la nostra competenza e il nostro spirito di innovazione hanno consentito la nascita delle fibre SPME intelligenti da un'evoluzione dei tradizionali rivestimenti per SPME. Le fibre intelligenti, comprendenti le fibre in Carboxen®, le fibre a doppio rivestimento e quelle con sovrarivestimento, sono dotate di un originale chip che offre una preparazione del campione senza interruzioni e altri vantaggi quali:
- tracciabilità per il controllo dell’uso, il conteggio dei campionamenti, le date delle operazioni e le temperature di esposizione
- alta produttività nella preparazione dei campioni
- applicazione automatizzata dei parametri corretti per ciascun rivestimento delle fibre
Scopri di più sulle fibre per SPME intelligenti per campionamenti automatizzati.
Fibre SPME con anima in nitinol
L’anima in nitinol delle fibre per SPME migliora le prestazioni delle fibre stesse e la precisione dei risultati cromatografici. Sono disponibili con anima in nitinol le fibre con rivestimento in Carboxen®/polidimetilsilossano (CAR/PDMS) o polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB). Altri vantaggi delle fibre con anima in nitinol:
- migliore riproducibilità al variare del lotto e delle fibre
- maggiore durata delle fibre
- selettività e inerzia simili a quelle delle fibre con anima in silice fusa
Scopri di più sulle fibre per SPME con anima in nititol.
FIBRE PER SPME CON SOVRARIVESTIMENTO (OC)
Il sovrarivestimento delle fibre è una nuova tecnologia che permette di proteggere le fibre per SPME dai componenti della matrice. Grazie al sovrarivestimento, è possibile immergere direttamente la fibra anche in campioni complessi, il che assicura un'estrazione più efficiente (ad es di composti semivolatili). Per il sovrarivestimento di fibre in polidimetilsilossano (PDMS)/divinilbenzene (DVB) si utilizza il PDMS. La fibra risultante è fisicamente più robusta e più resistente allo sporcamento chimico; inoltre, un lavaggio efficiente sarà in grado di rimuovere dell'eventuale materiale aderente.
Scopri le fibre disponibili con sovrarivestimento
BioSPME
La tecnologia BioSPME offre un notevole miglioramento in termini di rapidità e semplicità rispetto alle tecniche bioanalitiche di preparazione dei campioni attualmente impiegate negli studi di binding delle proteine plasmatiche e in altre analisi di analiti liberi. Vantaggi principali delle unità Supel™ per BioSPME:
- flusso operativo 3 volte più veloce rispetto ai metodi rapidi basati sulla dialisi all'equilibrio
- formato universale a 96 pin, compatibile con i comuni prodotti di consumo
- semplice flusso operativo compatibile con operazioni manuali oppure completamente automatizzabile
Scopri di più sulle unità per BioSPME Supel™ a 96 pin.