Fibre per SPME su misura
La microestrazione in fase solida (SPME) è una innovativa tecnologia di preparazione del campione senza solventi, rapida, economica e versatile. La SPME ha ottenuto una diffusa accettazione come tecnica preferenziale per numerose applicazioni analitiche in diversi campi quali le analisi di alimenti, di aromi e fragranze, analisi forensi e tossicologiche e di composti volatili ambientali (VOC).
La SPME utilizza una fibra rivestita con una fase di estrazione che comprende un polimero puro (rivestimento liquido) o particelle adsorbenti inglobate in un polimero (rivestimenti adsorbenti/con particelle) Il rivestimento della fibra estrae i composti dal campione. La fibra per la SPME viene quindi inserita direttamente nell’iniettore del gascromatografo per il desorbimento termico e l’analisi.
A garanzia di risultati analitici accurati e affidabili per ogni esigenza, offriamo fibre per SPME personalizzate. Le personalizzazioni includono:
|
|
|
Documentazione sui prodotti
Brochure: SPME for GC Analysis
Webinar: Developing Simplified Methods for Quantifying Analytes using SPME