Documenti fondamentali
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME DVB/CAR/PDMS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Materiali
StableFlex fiber
notched gray hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
2 cm
Gruppo funzionale matrice
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
I gruppi di fibre SPME possono essere riutilizzati per 100 analisi o più, a seconda dell′applicazione e della cura ricevuta. Per il riutilizzo, è sufficiente condizionare il prodotto con il calore prima e dopo ogni analisi. Per le applicazioni HPLC e nei casi in cui il solo calore non riesce a pulire sufficientemente la fibra, si può utilizzare un solvente. Ogni gruppo presenta un codice colore o una finestrella che indica il tipo di rivestimento presente sulla fibra. Le molecole più piccole vengono trattenute nei pori delle fibre il cui rivestimento contiene gli adsorbenti, ad es. particelle di carboxen o divinilbenzene.
Caratteristiche e vantaggi
Concepito per l′utilizzo con il sistema di sigillatura Merlin Microseal; può essere utilizzato con altri sistemi senza setto.
Altre note
L′aspetto può variare. La presenza di macchie scure sulla fibra non altera le prestazioni del prodotto.
Nota a piè di pagina
Rivestimento legato a un′anima di silice fusa flessibile, per un rivestimento più idoneo su una fibra meno fragile. Può esistere una lieve differenza in termini di selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un′anima di silice fusa standard. Il gruppo di fibre da 2 cm non contiene alcuna molla.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57299-U4061835552818