Documenti fondamentali
57294-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME poliacrilato
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Gruppo fibre SPME poliacrilato (PA), df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
plain white hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pack of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Caratteristiche e vantaggi
Progettato per l′uso con il sistema sigillante Merlin Microseal, può essere usato con altri sistemi privi di setto.
Altre note
fase parzialmente reticolata
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME